Learn More
Tenak™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 12489350 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Neutral
Rojo
Admite:
Tubos para centrífuga
Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Color Admite unitSize
12489350 Rojo Tubos para centrífuga paquete de 36
15210564 Azul Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml paquete de 36
15250564 Amarillo Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml paquete de 36
12459350 Azul Tubos para centrífuga paquete de 36
12479350 Neutral Tubos para centrífuga paquete de 36
5 options
Código de producto. 12489350
Marca: Tenak™ TE22293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Rojo
Material Polipropileno
Forma Square
Tipo Cryo Box
Admite Tubos para centrífuga
Cantidad 36/Paq.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 0.08 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.