Learn More
Tenak™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 12459350 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Neutral
Rojo
Admite:
Tubos para centrífuga
Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. 12459350
Marca: Tenak™ TE22290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de tapón Lid
Color Azul
Material Polipropileno
Forma Square
Tipo Cryo Box
Admite Tubos para centrífuga
Incluye Lid
Cantidad 36/Paq.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 0.08 kg