Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox without Printed Codes
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Se pueden almacenar a temperaturas bajas de hasta –90°C
- Esterilizable en autoclave a + 121°C durante 20 minutos
- Las cajas tienen un divisor de rejilla fijo con celdas 9 x 9 y son adecuadas para viales criogénicos de 1,2 ml y 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 9 x 9 cells |
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Without printed codes |
| Temperatura que resiste (métrico) | De hasta –90 °C |