Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Se pueden almacenar a temperaturas bajas de hasta –90 °C
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- Las cajas tienen un divisor de rejilla fijo con celdas 9 x 9 y son adecuadas para viales criogénicos de 1,2 ml y 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura que resiste (métrico) | De hasta –90 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 130 x 90 mm |