Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de polipropileno, 90 mm de altura
Código de producto. 15220574 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Color unitSize
15220574 Azul paquete de 30
15210574 Transparente paquete de 30
15230574 Rojo paquete de 30
15240574 Verde paquete de 30
15250574 Amarillo paquete de 30
5 options
Código de producto. 15220574
Marca: Tenak™ TE22351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caja de crioconservación con los códigos de celda impresos en la tapa para facilitar la identificación.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Se pueden almacenar a temperaturas bajas de hasta –90 °C
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
  • Las cajas tienen un divisor de rejilla fijo con celdas 9 x 9 y son adecuadas para viales criogénicos de 1,2 ml y 2 ml
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Temperatura que resiste (métrico) De hasta –90 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 90 mm