Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de polipropileno, 50 mm de altura
Código de producto. 15240564 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Color unitSize
15240564 Transparente paquete de 36
15220564 Verde paquete de 36
15230564 Rojo paquete de 36
3 options
Código de producto. 15240564
Marca: Tenak™ TE22310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caja de crioconservación con los códigos de celda impresos en la tapa para facilitar la identificación.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Se pueden almacenar a temperaturas bajas de hasta –90 °C
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
  • Las cajas tienen un divisor de rejilla fijo con celdas 9 x 9 y son adecuadas para viales criogénicos de 1,2 ml y 2 ml
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Temperatura que resiste (métrico) De hasta –90 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 50 mm