Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de polipropileno, 50 mm de altura
Código de producto. 15220564 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Color unitSize
15220564 Verde paquete de 36
15240564 Transparente paquete de 36
15230564 Rojo paquete de 36
3 options
Código de producto. 15220564
Marca: Tenak™ TE22305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Caja de crioconservación con los códigos de celda impresos en la tapa para facilitar la identificación.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Se pueden almacenar a temperaturas bajas de hasta –90 °C
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
  • Las cajas tienen un divisor de rejilla fijo con celdas 9 x 9 y son adecuadas para viales criogénicos de 1,2 ml y 2 ml
Specifications
Color Verde
Material Polipropileno
Temperatura que resiste (métrico) De hasta –90 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 50 mm
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.