Descripción
- Cajas criogénicas con tapa protectora, PP, formato de 133 x 133 mm
- Polipropileno de alta calidad (PP)
- Disponibles en color natural y varios colores
- Las cajas son ajustables en altura
- Las cajas están disponibles en 6 colores modernos, con una codificación numérica y los correspondientes respiraderos para drenar el agua condensada
- La rejilla de 6 x 6 a 10 x 10 permite colocar de 36 a 100 tubos
- esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de – 90°C a + 121°C
- Cuadrículas disponibles: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Codificado numéricamente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Caja criogénica |
| Incluye | Tapa deslizante |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 50 a 75 mm |