Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 12633145 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Rojo
Surtido
Verde
Tipo:
Caja criogénica
Caja criogénica, codificada numéricamente
Caja criogénica
Conjunto de tubos:
10 x 10
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 12633145
Utilice estas cajas de polipropileno con insertos de rejilla para almacenar hasta 100 tubos. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
  • Cajas criogénicas con tapa protectora, PP, formato de 133 x 133 mm
  • Polipropileno de alta calidad (PP)
  • Disponibles en color natural y varios colores
  • Las cajas son ajustables en altura
  • Las cajas están disponibles en 6 colores modernos, con una codificación numérica y los correspondientes respiraderos para drenar el agua condensada
  • La rejilla de 6 x 6 a 10 x 10 permite colocar de 36 a 100 tubos
  • esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de – 90°C a + 121°C
  • Cuadrículas disponibles: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Codificado numéricamente
Especificaciones
Color Verde
Material Polipropileno
Tipo Caja criogénica
Incluye Tapa deslizante
Conjunto de tubos 9 x 9
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 50 a 75 mm