Learn More
Ratiolab™ Criocajas de polipropileno
Descripción
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- Esterilizables en autoclave
- Resistente a temperaturas de -90 a +121°C
- 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Sin insertos de rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -90°C |
| Cantidad | 5 Paq. |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Mostrar más |