Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Rojo
Verde
Admite:
1 a 2 mL
3 a 5 mL
81 Puestos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de - 90°C a +121°C
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- Rejilla de 81 puestos y 9 x 9, con codificación numérica
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Insertos de rejilla extraíbles
- También se pueden utilizar para recipientes grandes si se retiran los insertos de rejilla. Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 3 a 5 mL |
| Incluye | Identificación digital apilable, tapa con bisagra translúcida |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -90°C |
| Mostrar más |