Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras
Código de producto. 11792035
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 14
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11792035 500 mL paquete de 14
11777644 250 mL paquete de 25
11702045 1000 mL paquete de 12
3 options
Código de producto. 11792035
Marca: Huenersdorf™ 915300
Redondos, naturales, para diversas aplicaciones. Los recipientes de polipropileno Huenersdorf™ se han fabricado con polipropileno (PP) seguro para los alimentos.
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Con tapa cerrada herméticamente
  • Muy congelable
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Capacidad (métrico) 500 mL
Diámetro (métrico) 104 mm
Altura (métrico) 100 mm
N.° por paquete 14/paq.