Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras
Descripción
- Resistente a bases y ácidos diluidos
- Con tapa cerrada herméticamente
- Muy congelable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Diámetro (métrico) | 104 mm |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| N.° por paquete | 25/paq. |