Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados de polipropileno antimicrobianos
Descripción
- Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
- Cumple con las normas EPA
- Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
- La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
- El tratamiento de plata no contaminará su muestra
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Fabricados con polipropileno
- Método de esterilización de óxido de etileno (ETO) o gamma
- Disponibles en configuraciones rectas y en forma de Y
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | DI de tubos de 1/4 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Propiedades de resistencia | Crecimiento microbiano |
| Tamaño de puerto | Orificio de 3,43 mm |
| Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
| Anchura (métrico) | 8 mm |
| Forma | Y |
| Color | Azul claro |
| Presión máxima | 30 psi (2 bar) |
| Mostrar más |