Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados de polipropileno antimicrobianos
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/2 pulg.
DI de tubos de 1/4 pulg.
DI de tubos de 1/8 pulg.
DI de tubos de 3/16 pulg.
DI de tubos de 3/8 pulg.
Tamaño de puerto:
Orificio de 1,68 mm
Orificio de 2,9 mm
Orificio de 3,43 mm
Orificio de 3,56 mm
Orificio de 6,22 mm
Orificio de 6,35 mm
Orificio de 9,1 mm
Forma:
Recto
Y
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
- Cumple con las normas EPA
- Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
- La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
- El tratamiento de plata no contaminará su muestra
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Fabricados con polipropileno
- Método de esterilización de óxido de etileno (ETO) o gamma
- Disponibles en configuraciones rectas y en forma de Y
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | DI de tubos de 3/16 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Propiedades de resistencia | Crecimiento microbiano |
| Tamaño de puerto | Orificio de 2,9 mm |
| Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
| Anchura (métrico) | 6 mm |
| Forma | Y |
| Color | Azul claro |
| Presión máxima | 30 psi (2 bar) |
| Mostrar más |