Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados de polipropileno antimicrobianos
Código de producto. 11710339
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/2 pulg.
DI de tubos de 1/4 pulg.
DI de tubos de 1/8 pulg.
DI de tubos de 3/16 pulg.
DI de tubos de 3/8 pulg.
Tamaño de puerto:
Orificio de 1,68 mm
Orificio de 2,9 mm
Orificio de 3,43 mm
Orificio de 3,56 mm
Orificio de 6,22 mm
Orificio de 6,35 mm
Orificio de 9,1 mm
Forma:
Recto
Y
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de puerto Forma unitSize
11710339 DI de tubos de 3/8 pulg. Orificio de 6,35 mm Recto paquete de 10
13243789 DI de tubos de 1/4 pulg. Orificio de 3,43 mm Y 5 PCS
12557386 DI de tubos de 1/8 pulg. Orificio de 1,68 mm Y paquete de 5
11750339 DI de tubos de 3/16 pulg. Orificio de 2,9 mm Y paquete de 5
12567386 DI de tubos de 3/8 pulg. Orificio de 6,22 mm Y paquete de 5
11720339 DI de tubos de 1/2 pulg. Orificio de 9,1 mm Recto paquete de 10
11700339 DI de tubos de 1/4 pulg. Orificio de 3,56 mm Recto 10 PCS
7 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11710339
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0636806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Estos accesorios de reborde simple ofrecen protección de plata natural para el accesorio en aplicaciones en las que es probable el crecimiento de microorganismos. Con la tecnología AgION™, los accesorios inhiben el crecimiento de microorganismos en la superficie del accesorio.
  • Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
  • Cumple con las normas EPA
  • Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
  • La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
  • El tratamiento de plata no contaminará su muestra
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • Fabricados con polipropileno
  • Método de esterilización de óxido de etileno (ETO) o gamma
  • Disponibles en configuraciones rectas y en forma de Y
Specifications
Material Polipropileno
Para utilizar con DI de tubos de 3/8 pulg.
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Propiedades de resistencia Crecimiento microbiano
Tamaño de puerto Orificio de 6,35 mm
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Anchura (métrico) 11 mm
Forma Recto
Color Azul claro
Presión máxima 30 psi (2 bar)
Tipo de producto Racor dentado