Learn More
VITLAB™ Polypropylene Conical Straight Connectors
Código de producto. p-8004499
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos de 4,8 a 12,16 mm de DI
Para tubos de 4,8 a 8,12 mm de DI
Para tubos de 8,12 a 12,16 mm de DI
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15252809
Marca: VITLAB™ 80878
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos de 4,8 a 12,16 mm de DI
Cantidad de embalaje 20/pack
Forma Cónicos
Tipo de producto Straight Connector