Learn More
Kartell™ Matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno
Diseño translúcido que permite ver la mezcla con facilidad. Los matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno Kartell™ son matraces sencillos que cuentan con una variedad de aplicaciones tanto en química como en biología.
Marca: Kartell™ 0146200
Descripción
Diseño translúcido que permite ver la mezcla con facilidad. Los matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno Kartell™ son matraces sencillos que cuentan con una variedad de aplicaciones tanto en química como en biología.
- Para uso genérico de laboratorio
- Suministrado con cuello estandarizado
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
| Translúcido | |
| Polipropileno | |
| 19/26 NS | |
| Esterilizable en autoclave |
| 250 ml | |
| 25 ml | |
| Cónicos | |
| Sí |