Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Código de producto. p-4429379
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 185
paquete de 220
paquete de 80
Código de producto. 11838992
Marca: Corning™ PC200A02
Edge
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o blanco (PP)
  • Montado o no montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 6,7 oz
Capacidad (métrico) 200 mL
Color del tapón Natural
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural
Diámetro (métrico) 62 mm
Altura (métrico) 88 mm
N.º por caja 220/caja
N.° por paquete 220/Paq.