Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Descripción
- Resistentes a las roturas y los productos químicos
- Polipropileno transparente o blanco (PP)
- Montado o no montado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 6,7 oz |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Color del tapón | Blanco |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |
| N.º por caja | 220/caja |
| N.° por paquete | 220/Paq. |