Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11753174
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 185
paquete de 220
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Color Diámetro (métrico) unitSize
11753174 400 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 185
11838992 200 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 220
11765085 200 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 220
11713174 400 mL No estéril Natural 85 mm paquete de 185
11733174 1 L Estéril Blanco 105 mm paquete de 80
11793164 400 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 185
11703164 1 L Estéril Natural 105 mm paquete de 80
7 options
Código de producto. 11753174
Marca: Corning™ PC40005
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o blanco (PP)
  • Montado o no montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 13,5 oz
Capacidad (métrico) 400 mL
Color del tapón Blanco
Color Blanco
Diámetro (métrico) 85 mm
N.º por caja 185/caja
N.° por paquete 185/Paq.