Learn More
Masterflex™ Conectores de compresión de adaptador recto roscado NPT macho, polipropileno
Código de producto. 11765764
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) para DE de tubos de12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8  pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) para DE de tubos de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4  pulgadas) para DE de tubos de 7,93 mm (5/16  pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8  pulgadas) para DE de tubos de 12,7 mm (1/2  pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11765764
Marca: Masterflex™ 0638550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conecte sistemas de tubos rígidos con estos accesorios de compresión del adaptador recto roscado macho. Los accesorios de compresión del adaptador recto de polipropileno roscado NPT macho soportan mayores presiones que los accesorios dentados.
Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
  • Excelente resistencia química
  • Forman un sello seguro a presiones más altas
  • Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C
  • Utilizable de 0 a 100 °C
  • Esterilización: Óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de9,52 mm (3/8 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de puerto Orificio de 11/32 pulg.; de 1 a 11/32 x 13/16 pulg
Tamaño de rosca NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Presión máxima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De 0 a 100 °C
Tipo de producto Conector de compresión