Learn More
Masterflex™ Conectores de compresión de adaptador recto roscado NPT macho, polipropileno
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) para DE de tubos de12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) para DE de tubos de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 7,93 mm (5/16 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
- Excelente resistencia química
- Forman un sello seguro a presiones más altas
- Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C
- Utilizable de 0 a 100 °C
- Esterilización: Óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio de 7/32 pulg.; de 1 a 3/16 x 5/8 pulg |
| Tamaño de rosca | NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Presión máxima | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De 0 a 100 °C |
| Tipo de producto | Conector de compresión |