Learn More
Cole-Parmer™ Cesta de almacenamiento de malla plegable de polipropileno
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Folds flat when not in use.
- Easy to carry with molded in handles.
- Stainless steel pin hinges stand up to repeat use.
- Storage basket folds flat for storage or transport—measures only 2 3/4 in. high when folded.
- Stack securely in either collapsed or open position; carry basket in either position using the built-in handles.
- Made of polypropylene (PP) with stainless steel pin hinges.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangular |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 52.7 x 34.9 x 27.3 cm |
| Longitud (métrico) | 52.7 cm |
| Longitud (imperial) | 20.75 in. |
| Anchura (imperial) | 13.7 in. |
| Altura (imperial) | 10.7 in. |
| Mostrar más |