Learn More
Greiner Bio-One Bolsas de polipropileno transparentes para desechos
Descripción
- Tasa de transporte de oxígeno de lámina de PP de 50 µm (+ 23 °C): 2380 cm³/(m² x 24 h x bar)
- Tasa de trasporte de vapor de agua de lámina de PP de 50 µm (+ 23 °C, 85 % de humedad del aire): 1,54 g/(m² x 24 h)
- Disponible bajo petición con impresión de 'riesgo biológico' si se pide un número suficiente
- Grosor de lámina: 0,05mm
- Esterilizable en autoclave
- Autoclaves con vapor Máx. 134 °C, 2 bar/30 min
- Esterilizadores con aire caliente: Máx. 140 °C; 120 min
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a 140 °C
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 130L |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados |
| Material | Polipropileno |
| Grosor (métrico) | 0,05mm |
| Cantidad | 350/Paq. |
| Longitud (métrico) | 1100mm |
| Anchura (métrico) | 700mm |