Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave de polipropileno transparentes
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Diseñadas para ser robustas, flexibles, finas y resistentes a perforaciones. Las bolsas esterilizables en autoclave transparentes de polipropileno Fisherbrand™ resisten temperaturas elevadas para la esterilización en autoclave.
- Para esterilización a alta temperatura (134 °C) hasta un máximo de 140 °C
- Grosor de 40 μm
- Bolsas de polipropileno de alta temperatura para la descontaminación e inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes
- Para una desinfección segura de los residuos biológicos peligrosos
- Con diseño para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradoras
- Impreso con una advertencia de peligro biológico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Impreso |
| Dimensiones (L x An) | 620 x 780 mm |
| Modelo | Impresa con identificación de residuos de riesgo biológico |
| Cantidad | 100/paq. |
| Anchura (métrico) | 620 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Biohazard Warning |
| Grosor | 40 μm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura (métrico) | De 134 °C a 140 °C |