Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
BIOPHARMA
Código de producto. 11939858
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Código de producto. 11939858
Marca: Kartell™ 0180900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
  • Soporta 100 °C de trabajo continuado
  • Clase B, perfil bajo
  • Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 132 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 183,5 mm
Incrementos 50 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C para trabajo continuado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1