Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes o impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 188,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 229 mm |
| Incrementos | 500 ml |
| Cantidad | 2/paquete |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |