Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes o impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 51 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 72 mm |
| Incrementos | 5 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1 |