Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras triangulares de PTFE
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
40 x 14 mm
50 x 12 mm
55 x 14 mm
Unit Size:
paquete de 10
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40 x 14 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 14 mm |
| Anchura (métrico) | 14 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction