Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras triangulares de PTFE
Código de producto. 16275811 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
40 x 14 mm
50 x 12 mm
55 x 14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 16275811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eficaz para la disolución de sólidos y la mezcla de sedimentos debido a una acción similar al raspado en la base del recipiente. La barra de agitación triangular de PTFE Fisherbrand™ proporciona una acción de agitación estable para recipientes de fondo plano.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Especialmente eficaz para la disolución de sólidos y la mezcla de sedimentos debido a una acción similar al raspado en la base del recipiente
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 14 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 14 mm
Anchura (métrico) 14 mm
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 40 mm
Cantidad 5/paq.
Forma Triangular
Tipo Barra de agitación