Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de polipropileno, estériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10431013 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
250 mL
500 ml
RCF máx.:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Tipo de tapón:
CentriStar
Cierre hermético
Ninguno
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
102 PCS
36 PCS
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tipo de tapón unitSize
10431013 15 ml 12.000 x g Cierre hermético paquete de 500
11323785 15 ml 12.000 x g Sin tapón 500 PCS
10151151 15 ml 12.000 x g Cierre hermético paquete de 500
11343785 50 ml 12.000 x g Ninguno paquete de 500
10314131 50 ml 15.500 x g Cierre hermético paquete de 500
10694541 50 ml 15.500 x g Cierre hermético paquete de 500
10038980 50 ml 3000 x g CentriStar paquete de 500
10509891 50 ml 3000 x g Cierre hermético paquete de 500
10758961 250 mL 6000 x g Cierre hermético 102 PCS
10018910 500 ml 6000 x g Cierre hermético 36 PCS
10 options
Código de producto. 10431013
Marca: Corning™ 430052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
  • Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
  • Apirógenos.
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material Polipropileno
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase Con gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 114 mm
Capacidad (imperial) 0,507 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Writing Area Zona de rotulación blanca grande
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12.000 x g