Learn More
Gravis Tapones de polipropileno
Código de producto. p-8000728
Change view
Click to view available options
Material de revestimiento:
Butilo/PTFE
Espuma de polietileno
Sin revestir
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de rosca (métrico):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Cantidad:
100/paq.
360/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 360
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de revestimiento Color Tamaño de rosca (métrico) Cantidad unitSize
11793883 Espuma de polietileno Negro 38 mm 100/paq. 100 PCS
11723793 Butilo/PTFE Negro 38 mm 100/paq. paquete de 100
11702205 Sin revestir Negro 18 mm 100/paq. paquete de 100
11763873 Sin revestir Blanco 28 mm 100/paq. 100 PCS
11703893 Sin revestir Negro 38 mm 100/paq. 100 PCS
11884282 Sin revestir Blanco 13 mm 360/paq. paquete de 360
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11793883 Proveedor Gravis N.º de proveedor R36138S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de polipropileno Gravis son duraderos y ofrecen una excelente resistencia.
  • Tapones de rosca
  • Disponibles en color blanco o negro
  • Disponibles con o sin una amplia variedad de materiales de cierre
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
Cantidad 100/paq.
Tamaño de rosca (métrico) 38 mm
Material de revestimiento Espuma de polietileno
Tipo de producto Tapón de rosca