Learn More
Gravis Tapones de polipropileno
Click to view available options
Material de revestimiento:
Butilo/PTFE
Espuma de polietileno
Sin revestir
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de rosca (métrico):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Cantidad:
100/paq.
360/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 360
Descripción
- Tapones de rosca
- Disponibles en color blanco o negro
- Disponibles con o sin una amplia variedad de materiales de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 360/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | 13 mm |
| Material de revestimiento | Sin revestir |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |