Learn More
Gravis Tapones de polipropileno
Código de producto. 11723793
Change view
Click to view available options
Material de revestimiento:
Butilo/PTFE
Espuma de polietileno
Sin revestir
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de rosca (métrico):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Cantidad:
100/paq.
360/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 360
Código de producto. Material de revestimiento Color Tamaño de rosca (métrico) Cantidad unitSize
11723793 Butilo/PTFE Negro 38 mm 100/paq. paquete de 100
11793883 Espuma de polietileno Negro 38 mm 100/paq. 100 PCS
11702205 Sin revestir Negro 18 mm 100/paq. paquete de 100
11763873 Sin revestir Blanco 28 mm 100/paq. 100 PCS
11703893 Sin revestir Negro 38 mm 100/paq. 100 PCS
11884282 Sin revestir Blanco 13 mm 360/paq. paquete de 360
6 options
Código de producto. 11723793
Marca: Gravis B00436S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de polipropileno Gravis son duraderos y ofrecen una excelente resistencia.
  • Tapones de rosca
  • Disponibles en color blanco o negro
  • Disponibles con o sin una amplia variedad de materiales de cierre
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
Cantidad 100/paq.
Tamaño de rosca (métrico) 38 mm
Material de revestimiento Butilo/PTFE
Tipo de producto Tapón de rosca