Descripción
- Tapón de polipropileno de 45 mm
- Dos tubos de acero inoxidable de 15,24 cm
- Esterilizable en autoclave
- Se adapta a recipientes de vidrio y plástico de Corning con roscas de GL45 mm
Información de órdenes
DiameterMetricOuter
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | 2 puertos de tubo de acero inoxidable |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |