Learn More
BRAND™ Insertos de tapón de polipropileno
Código de producto. p-7115271 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10106390
Marca: BRAND™ 114850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un sellado seguro en tubos de cualquier tamaño.
  • Disponibles en varios colores
  • Se suministra en un paquete de 500
  • Resistencia química y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
Cantidad 500/paq.
Para utilizar con (equipo) Se adapta a todos los tamaños.