Learn More
Buerkle™ Cestillo de polipropileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- PP, transparente
- Con escala de contenido, graduación de 1000 ml
- Con boquilla
- Esterilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 12 l |
| Graduaciones | 500 ml, hasta 12 l |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,17 gal |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 310 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Material del mango | Polipropileno |
| Mostrar más |