Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Fabricados con polipropileno resistente y ligero para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con un filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en un laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0044000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10595231
  • 14.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química.Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
  • Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
  • Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
80 mm
Polipropileno
Blanca
Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados
285 ml
Filtro Buchner
2 mm