Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Descripción
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
- Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
- Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 42,5mm |
| Capacidad (métrico) | 40 ml |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Descripción | Filtro Buchner |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados |
| Longitud del tubo (métrico) | 47 mm |
| Tamaño de poro | 1,2mm |