Learn More
Sampling Systems™ Cable Trenzado de Polipropileno
Código de producto. 15859351 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15859351 50 m 50 metros
15839351 10 m 10 metros
15849351 25 m 25 metros
3 options
Código de producto. 15859351
Marca: Sampling Systems™ 5070P50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cable Trenzado de Polipropileno Sampling Systems™ se utiliza para ayudar a bajar el cubo del Dipper de Enviro.
  • Para uso con un Enviro Dipper
  • Estructura de polipropileno
Especificaciones
Tipo de producto Cable Trenzado
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Enviro Dipper
Longitud (métrico) 50 m