Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. p-8001227
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10528341 2 l cada uno
10321742 2 l paquete de 5
10232222 1 l paquete de 5
10438502 1 l 1 PCS
10351022 7 l paquete de 3
10098680 4 l 1 PCS
10496871 4 l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10528341 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 42694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos bols de laboratorio para ayudar a evitar las salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los bols de laboratorio de polipropileno VITLAB™ disponen de un borde ancho y estable y un anillo de soporte alrededor de la parte inferior esférica.
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 80 mm
Diámetro (métrico) 200 mm