Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 10528341
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10528341 2 l cada uno
10321742 2 l paquete de 5
10232222 1 l paquete de 5
10438502 1 l 1 PCS
10351022 7 l paquete de 3
10098680 4 l 1 PCS
10496871 4 l paquete de 5
7 options
Código de producto. 10528341
Marca: Vitlab™ 42694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos bols de laboratorio para ayudar a evitar las salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los bols de laboratorio de polipropileno VITLAB™ disponen de un borde ancho y estable y un anillo de soporte alrededor de la parte inferior esférica.
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 80 mm
Diámetro (métrico) 200 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.