Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 10438502
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. 10438502
Marca: Vitlab™ 42594
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos bols de laboratorio para ayudar a evitar las salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los bols de laboratorio de polipropileno VITLAB™ disponen de un borde ancho y estable y un anillo de soporte alrededor de la parte inferior esférica.
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Material Polipropileno
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 160 mm