Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 10351022
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. 10351022
Marca: Vitlab™ 42994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos bols de laboratorio para ayudar a evitar las salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los bols de laboratorio de polipropileno VITLAB™ disponen de un borde ancho y estable y un anillo de soporte alrededor de la parte inferior esférica.
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 7 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 130 mm
Diámetro (métrico) 320 mm