Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
Descripción
- Cuenco blanco redondo
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Bol de laboratorio |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 280 mm |