Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Código de producto. 10078740 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 32/45
GL 32/NS 29/32
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10078740 GL 32/NS 29/32 1 PCS
10566522 GL 45/38 1 PCS
10319650 GL 45/33 1 PCS
10568911 GL 33/28 cada uno
10684491 GL 32/S 40 cada uno
10272511 GL 32/45 cada uno
6 options
Código de producto. 10078740
Marca: BRAND™ 704429
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
  • Estructura de polipropileno
  • Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette™ Seripettor™ Titrette™ y QuikSip™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador roscado de frasco
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™
Tamaño de rosca GL 32/NS 29/32