Description
- Fabricados con polipropileno.
- El mango ergonómico proporciona un agarre seguro.
- La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 117 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PP (Polipropileno) |
| Altura (métrico) | 181 mm |
| Incrementos | 20 mL |
| Cantidad | 6/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | GMBH y CO KG |
| Show More |