Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa y escala grabada
Código de producto. 15278266 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Capacidad (métrico):
1000 ml
5000 ml
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
15278266 paquete de 6 -
15200026 6 PCS 1000 ml
15260354 6 PCS 5000 ml
15367844 paquete de 6 -
15347844 paquete de 12 -
15337844 12 PCS -
15317844 paquete de 24 -
15307844 paquete de 24 -
8 options
Código de producto. 15278266
Marca: Brand™ 41014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno. Los vasos de precipitados graduados BRAND™ con asa y escala graduada incluyen un asa ergonómica para un agarre seguro. La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames. La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Fabricados con polipropileno.
  • El asa ergonómica proporciona un agarre seguro.
  • La boquilla funcional ayuda a reducir los derrames.
  • La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 172 mm
Material Polypropylene
Altura (métrico) 242 mm
Incrementos 50 mL
Cantidad 6/paquete
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad GMBH and CO KG
Scale Embossed Scale