Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- El asa ergonómica proporciona un agarre seguro.
- La boquilla funcional ayuda a reducir los derrames.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 204 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | PP (Polipropileno) |
| Altura (métrico) | 270 mm |
| Incrementos | 100 mL |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | GMBH y CO KG |
| Mostrar más |